Learn More
Acetato éter de monoetil de dietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383067 100 mL 100 ml
11393067 500 mL 500 ml
11303077 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11383067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13446.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-15-2 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Diethylene glycol monoethyl ether acetate is used as a catalytic agent, petrochemical additive, coating auxiliary agent and in organic synthesis. It is mainly used as metal, furniture paint solvents and as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de dietilenglicol monoetil éter se utiliza como agente catalítico, aditivo petroquímico, agente auxiliar de recubrimiento y en síntesis orgánica. Se emplea principalmente como metal, disolventes de pintura para muebles y como intermedio orgánico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-15-2
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00041928
Clave InChI FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate
PubChem CID 8165
Nombre IUPAC acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
SMILES CCOCCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol monoethyl ether acetate
Punto de fusión -25°C
Densidad 1.012
Punto de ebullición 218°C to 219°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 100 mL
Beilstein 1764643
Índice Merck 14,1800
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 99%