Learn More
Éter de monohexilo de dietilenglicol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495656 2500 mL 2500 ml
11485656 500 mL 500 ml
11405666 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20774.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112-59-4 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
Used as a solvent for coatings and degreasing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como disolvente para recubrimientos y desengrasantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-59-4
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.28
Número MDL MFCD00010703
Clave InChI GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol monohexyl ether, 2-2-hexyloxyethoxy ethanol, hexol carbitol, hexyl carbitol, n-hexyl carbitol, n-hexoxyethoxyethanol, 3,6-dioxadodecanol-1, ethanol, 2-2-hexyloxy ethoxy, hexyldiglycol, hexylkarbitol
PubChem CID 8199
Nombre IUPAC 2-(2-Hexoxietoxi)etanol
SMILES CCCCCCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
Punto de fusión -40°C
Densidad 0.932
Punto de ebullición 259°C to 261°C
Temperatura de inflamación 123°C (253°F)
Fórmula lineal HOCH2CH2OCH2CH2O(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.437
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1743959
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.28
Porcentaje de pureza 97%