Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15688430 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15688430 4 L Glass bottle 4 litros
15665870 1 L Glass bottle 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15688430 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5795484L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-77-3
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clave InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nombre IUPAC 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol methyl ether
Densidad 1.023g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Cantidad 4 L
Beilstein 1697812
Densidad del vapor 4.14 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%