Learn More
Diethylene Glycol Methyl Ether, ≥99.0%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15665870 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15665870 1 L Glass bottle 1 litro
15688430 4 L Glass bottle 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15665870 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5795481L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-77-3
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00002871,MFCD00084416
Clave InChI SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
PubChem CID 8134
ChEBI CHEBI:44836
Nombre IUPAC 2-(2-methoxyethoxy)ethan-1-ol
SMILES COCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol methyl ether
Densidad 1.023g/mL at 25°C
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3OCH2CH2OCH2CH2OH
Cantidad 1 L
Beilstein 1697812
Densidad del vapor 4.14 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%