Learn More
Dietilenoglicol Éter Etílico, TRC
Código de producto. 30135548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135548 250 g 250 g
17908024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444355250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-90-0
Fórmula molecular C6 H14 O3
Peso molecular (g/mol) 134.17
Sinónimo Ethanol, 2-(β-ethoxyethoxy)- (3CI), 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 1-Hydroxy-3,6-dioxaoctane, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethan-1-ol, 2-(2'-Ethoxyethoxy)ethanol, 3,6-Dioxa-1-octanol, Carbitol, Carbitol Solvent Low, Diethylene glycol ethyl ether, Diethylene glycol monoethyl ether, Diglycol monoethyl ether, Dioxitol, Dowanol DE, Ektasolve DE, Ethanol, 2,2'-oxybis-, monoethyl ether, Ethoxydiethylene glycol, Ethyl Diglysolv, Ethyl carbitol, Ethyl digol, Ethyldiethylene glycol, Ethylene diglycol monoethyl ether, NSC 408451, O-Ethyl digol, Poly-Solv DE, Seahosol DG, Seahosol DG-L, Seahosol DG-S, Shihozoru DG, Solvolsol, Transcutol, Transcutol CG, Transcutol HP, Transcutol P, Trivalin SF
Nombre IUPAC 2-(2-etoxietoxi)etanol
SMILES CCOCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol-monoethylether
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943