Learn More
Dietilenoglicol Éter Etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene glycol-monoethylether |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0943 |