Learn More
Éter de divinilo de dietileno glicol, 98 %, estabilizado hidróxido de potasio al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333196 50 g 50 g
11323196 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12501.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Diethylene glycol divinyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de divinilo de dietileno glicol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-99-8
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00054610
Clave InChI SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
PubChem CID 12998
Nombre IUPAC 1-etenoxi-2-(2-etenoxietoxi)etano
SMILES C=COCCOCCOC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol divinyl ether
Nombre de nota stabilized 0.1% potassium hydroxide
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 50 g
Beilstein 1752316
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%