Learn More
Éter de divinilo de dietileno glicol, 98 %, estabilizado hidróxido de potasio al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11323196 10 g 10 g
11333196 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11323196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12501.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 764-99-8 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Diethylene glycol divinyl ether is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de divinilo de dietileno glicol es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Incompatible con agentes oxidantes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 764-99-8
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00054610
Clave InChI SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol divinyl ether, divinylcarbitol, dvedeg, dvedeg russian, ether, bis 2-vinyloxy ethyl, ethene, 1,1'-oxybis 2,1-ethanediyloxy bis, 3,6,9-trioxaundeca-1,10-diene, unii-abm90y2g95, divinyl ether diethylenglykolu, bis 2-vinyloxy ethyl ether
PubChem CID 12998
Nombre IUPAC 1-etenoxi-2-(2-etenoxietoxi)etano
SMILES C=COCCOCCOC=C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol divinyl ether
Nombre de nota stabilized 0.1% potassium hydroxide
Punto de fusión -21°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 10 g
Beilstein 1752316
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.