Learn More
Dietilenglicol éter de dietilo, puriss. p.a., ≥99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Código de producto. 15633700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15633700 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15633700 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 322101L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a.,≥99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene Glycol Dimethyl Ether
CAS 111-96-6
Densidad 0.939g/mL at 25°C, 0.944g/mL at 20°C
Temperatura de inflamación 57°C (134.6°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O3
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Número MDL MFCD00008503
Cantidad 1 L
Número UN UN3271
Beilstein 1736101
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Densidad del vapor 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Puriss. P.a.