Learn More
Dietilenoglicol Dimetilíper (Diglyme), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether) |
| CAS | 111-96-6 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ether, bis(2-methoxyethyl) (6CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-methoxyethane], (2-Methoxyethyl) ether, 1,5-Dimethoxy-3-oxapentane, 1-(2-Methoxyethoxy)-2-methoxyethane, 2,5,8-Trioxanonane, 2-(2-Methoxyethoxy)-1-methoxyethane, Ansul Ether 141, B 0498, Bis(2-methoxyethyl) ether, DMDG, Di(2-methoxyethyl) ether, Diethylene glycol dimethyl ether, Diglyme, Dimethyl carbitol, Dimethyl digol, Ethanol, 2,2'-oxybis-, dimethyl ether, Glyme 2, Glyme 3, Hisolve MDM, Methyl diglyme, NSC 59726, Poly-Solv |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOCCOC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0943 |