Learn More
Dietilenglicol dimetil éter, 99 %, estabilizado con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465403 500 mL 500 ml
11475403 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11465403 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13397.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilenglicol dimetil éter se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas debido a su estabilidad hacia un pH más alto y su elevado punto de ebullición. Participa especialmente en reacciones que utilizan reactivos organometálicos como reacciones de Grignard y reducciones de hidruros metálicos. También es un disolvente para reacciones de hidroboración con diborano.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, acetona, ácido acético, glicerina, piridina y aldehídos. Ligeramente miscible con éter.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-96-6
Fórmula molecular C6H14O3
Número MDL MFCD00008503
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
SMILES COCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol dimethyl ether
Nombre de nota stabilized with 100ppm BHT
Punto de fusión -64°C
Densidad 0.944
Punto de ebullición 161°C to 162°C
Temperatura de inflamación 51°C (124°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.408
Cantidad 500 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1736101
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3165
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with ether.
Peso molecular (g/mol) 134.175
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol dimethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol dimethyl ether