Learn More
Dietilenglicol dimetil éter, grado espectrofotométrico, ≥99 %Honeywell Riedel-de Hëan™
Código de producto. 15612770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15612770 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15612770 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 2563901L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol dimethyl ether
Nombre de nota Spectrophotometric Grade, ≥99%
CAS 111-96-6
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -64°C (literature)
Densidad 0.943 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 57°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O3
Fórmula lineal C2H5OCH2CH2OH
Número MDL MFCD00002869
Cantidad 1 L
Número UN UN3271
Beilstein 1736101
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Densidad del vapor 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17
Porcentaje de pureza >99%
Grado Esprectrofotométrico