Learn More
Dietilenglicol dimetil éter, 99 %, grado reactivo, Honeywell™
Código de producto. 15668490 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 litros
5 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15668490 5 mL Glass bottle 5 ml
15687930 500 mL Glass bottle 500 ml
15657930 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15667930 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
15677930 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15668490 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor M141025ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-96-6
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.175
Número MDL MFCD00008503
Clave InChI SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etano
SMILES COCCOCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol dimethyl ether
Punto de fusión -64°C
Color Incolora
Densidad 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Punto de ebullición 162°C
Temperatura de inflamación 57°C (134.6°F)
Olor Mild ether-like
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (CH3OCH2CH2)2O
Cantidad 5 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1736101
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C
Densidad del vapor 4.6 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.17g/mol
Porcentaje de pureza 0.99