Learn More
Dimetanosulfonato de dietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 34604-52-9 |
| Fórmula molecular | C6 H14 O7 S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O7S2/c1-14(7,8)12-5-3-11-4-6-13-15(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | metanosulfonato de 2-(2-metilsulfoniloxietoxi)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 262.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.0181 |