Learn More
Dimetacrilato de dietilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene Glycol Dimethacrylate |
| CAS | 2358-84-1 |
| Fórmula molecular | C12H18O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-propenoic Acid 1,1'-(Oxydi-2,1-ethanediyl) Ester, Methacrylic Acid Oxydiethylene Ester, Diethylene Glycol Dimethacrylate, 2,2'-Oxybisethanol Dimethacrylate, 2,2'-Oxydiethyl Dimethacrylate, 2G, Blemmer PDE 100, DGM 2, Diethylene Glycol Bis(methacrylate), Light Ester 2EG, NK Ester 2G, Oxydiethylene Methacrylate, PDE 100, SR 231, SR 231E, TGM 2, Dipropyleneglycol Dimethylacrylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O5/c1-9(2)11(13)16-7-5-15-6-8-17-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3 |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCOCCOC(=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de 2-[2-(2-metilprop-2-enoiloxi)etoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1154 |