Learn More
Éter dietílico de dietilenglicol, TRC
Código de producto. 30369085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369085 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30369085 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44433550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene Glycol-Diethyl Ether
CAS 112-36-7
Fórmula molecular C8 H18 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCOCCOCCOCC
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 162.227
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1256