Learn More
Éter dietílico dietilenglicol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498077 500 mL 500 ml
11304499 100 mL 100 ml
11408087 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17478.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Diethylene glycol diethyl ether is used as a solvent for reactions performed at higher temperatures. It is involved in the preparation of nitrocellulose, resins and adhesives. It is utilized as a scrubbing medium to absorb carbonyl sulfide (COS), an impurity in petroleum refineries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter dietílico dietilenglicol se utiliza como disolvente en reacciones realizadas a temperaturas altas. Participa en la preparación de nitrocelulosa, resinas y adhesivos. Se utiliza como medio de limpieza para absorber el sulfuro de carbonilo (COS), una impureza en las refinerías de petróleo.
Solubilidad
Miscible con hidrocarburos, etanol, éter etílico y disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-36-7
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.229
Número MDL MFCD00009254
Clave InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
SMILES CCOCCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol diethyl ether
Punto de fusión -44°C
Densidad 0.909
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Olor Weak
Fórmula lineal (CH3CH2OCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.412
Cantidad 500 mL
Beilstein 1699259
Índice Merck 14,3118
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbons,ethanol,ethyl ether and organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 99%