Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15697840 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697840 1 L Glass bottle 1 litro
15617850 500 mL Glass bottle 500 ml
15608490 4 L Poly bottle 4 litros
15607850 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15697840 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor E46581L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-36-7
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.229
Número MDL MFCD00009254
Clave InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
SMILES CCOCCOCCOCC
Specifica
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol diethyl ether
Punto de fusión -44°C
Color Incolora
Densidad 0.909g/mL at 25°C
Punto de ebullición 189°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Olor Weak
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5OCH2CH2)2O
Cantidad 1 L
Beilstein 1699259
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C
Densidad del vapor 5.6 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.