Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Diethylene glycol diethyl ether |
| Punto de fusión | -44°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.909g/mL at 25°C |
| Punto de ebullición | 189°C (1013 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 67°C (152.6°F) |
| Olor | Weak |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | (C2H5OCH2CH2)2O |
| Cantidad | 1 L |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?