Learn More
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15617850 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15617850 500 mL Glass bottle 500 ml
15697840 1 L Glass bottle 1 litro
15608490 4 L Poly bottle 4 litros
15607850 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15617850 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor E4658500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥98 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-36-7
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.229
Número MDL MFCD00009254
Clave InChI RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Nombre IUPAC 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etano
SMILES CCOCCOCCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol diethyl ether
Punto de fusión -44°C
Color Incolora
Densidad 0.909g/mL at 25°C
Punto de ebullición 189°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 67°C (152.6°F)
Olor Weak
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (C2H5OCH2CH2)2O
Cantidad 500 mL
Beilstein 1699259
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C
Densidad del vapor 5.6 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%