Learn More
Éter dibutilo de dietilenglicol, +99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11914741 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10470851 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10103880 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194980025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-73-2
Fórmula molecular C12H26O3
Peso molecular (g/mol) 218.34
Clave InChI KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
Nombre IUPAC 1-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]butano
SMILES CCCCOCCOCCOCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol dibutyl ether
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 256.0°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Índice de refracción 1.4225 to 1.4245
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosidad 2.39 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Líquido