Learn More
Dibenzoato de Dietileno Glicol, TRC
Código de producto. 17969844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17969844 250 g 250 g
17908214 100 g 100 g
17937834 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17969844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444345250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-55-8
Fórmula molecular C18 H18 O5
Peso molecular (g/mol) 314.33
Sinónimo Diethylene glycol, dibenzoate (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2,2'-oxybis-, dibenzoate (9CI), 2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate, Benzoflex 2-42, Benzoflex 2-45, Benzoflex S 45, DEDB, Di-O-benzoyldiethylene glycol, Flexol 2GB, K-Flex DE, Monocizer PB 3, Monocizer PB 3A, PB 3, PB 3A, Velsicol 2-45, Diethylene Glycol Dibenzoate
Nombre IUPAC 2-(2-benzoiloxietoxi)benzoato de etil
SMILES O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene Glycol Dibenzoate
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1154