Learn More
Dietilenglicol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylene Glycol-d8 |
| CAS | 102867-56-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H8 H2 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Diethylene Glycol D8, Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2,2'-oxybis-, 2,2'-Oxybis[ethan-1,1,2,2-d4-ol], 1,1,2,2-Tetradeuterio-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietoxi)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 114.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1132 |