Learn More
Ftalato cíclico de dietileno glicol, TRC
Código de producto. 30136700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136700 10 g 10 g
17997144 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44431010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13988-26-6
Fórmula molecular C12 H12 O5
Peso molecular (g/mol) 236.22
Sinónimo 2,5,8-Benzotrioxacycloundecin-1,9-dione, 3,4,6,7-tetrahydro- (9CI, ACI), 3,4,6,7-Tetrahydro-2,5,8-benzotrioxacycloundecin-1,9-dione (ACI), Diethylene glycol, cyclic phthalate (8CI), Phthalic acid, cyclic oxydiethylene ester (8CI), 3,4,6,7-Tetrahydrobenzo[i][1,4,7]trioxacycloundecine-1,9-dione, 3,6,9-Trioxabicyclo[9.4.0]pentadeca-1(15),11,13-triene-2,10-dione, Diethylene glycol bisphthalate, Phthalic Acid, Cyclic Oxydiethylene Ester
Nombre IUPAC 3,6,9-trioxabiciclo[9.4.0]pentadeca-1(11),12,14-trieno-2,10-dione
SMILES O=C1OCCOCCOC(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene Glycol Cyclic Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O5/c13-11-9-3-1-2-4-10(9)12(14)17-8-6-15-5-7-16-11/h1-4H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0685
Porcentaje de pureza >95%