Learn More
3,4-dihidroxifurano-2,5-dicarboxilato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354132 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10753423 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354132 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10007CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 6270-57-1
Fórmula molecular C10H12O7
Peso molecular (g/mol) 244.199
Número MDL MFCD00092386
Clave InChI JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
PubChem CID 234848
Nombre IUPAC dietil 3,4-dihidroxifurano-2,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.2
Porcentaje de pureza 97%