Learn More
Dietilo2,5-dibromohexanodioato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10722757 25 g 25 g
10596114 1 g 1 g
10153164 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10722757 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB13063EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 869-10-3
Fórmula molecular C10H16Br2O4
Peso molecular (g/mol) 360.04
Número MDL MFCD00075379
Clave InChI UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
Nombre IUPAC dietilo 2,5-dibromohexanodioato
SMILES CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2, 5-dibromohexanedioate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal [-CH2CH(Br)CO2C2H5]2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.04
Porcentaje de pureza 97%