Learn More
Dietilo2,5-dibromohexanodioato, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2, 5-dibromohexanedioate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | [-CH2CH(Br)CO2C2H5]2 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |