Learn More
Trihidrato de sal de sodio ácido dietilditiocarbámico, TRC
Código de producto. 30009366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009366 100 mg 100 miligramos
30003989 10 g 10 g
30006206 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444270100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20624-25-3
Fórmula molecular C5 H10 N S2 . Na . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 225.31
Sinónimo Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate (8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium N,N-diethyldithiocarbamate trihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Nombre IUPAC sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
SMILES O.O.O.[Na+].CCN(CC)C(=S)[S-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0469
Porcentaje de pureza >95%