Learn More
Ácido dietilditiocarbámico, trihidrato de sal sódica, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10075920 100 g Frasco de vidrio 100 g
10289370 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424311000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20624-25-3
Fórmula molecular C5H10NNaS2·3H2O
Peso molecular (g/mol) 225.31
Número MDL MFCD00150617
Clave InChI WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
Nombre IUPAC sodio;N,N-dietilcarbamoditioato;trihidrato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Punto de fusión 95.0°C to 98.5°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 04, II, 613
Sensibilidad (to copper) Passes Test
Índice Merck 15, 3421
Información de solubilidad (in water) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.31
Grado Reactivo ACS
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate