Learn More
Ácido dietilditiocarbámico, sal de plata, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10538522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10538522 25 g Frasco de vidrio 25 g
10351261 10 g Frasco de vidrio 10 g
15139283 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10538522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419330250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1470-61-7
Fórmula molecular C5H10AgNS2
Peso molecular (g/mol) 256.13
Número MDL MFCD00004929
Clave InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
Nombre IUPAC plata; N,N-dietilcarbamoditioato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Punto de fusión 172.0°C to 175.0°C
Color Caqui
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCS2Ag
Cantidad 25 g
Beilstein 04,121
Información de solubilidad (in Pyridine) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.13
Grado Reactivo ACS
Forma física Polvo amorfo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.