Learn More
Ácido dietilditiocarbámico, sal de plata, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10716141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10716141 5 g Frasco de vidrio 5 g
10112430 25 g Frasco de vidrio 25 g
10424955 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10716141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114290050
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1470-61-7 | C5H10AgNS2 | 256.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1470-61-7
Fórmula molecular C5H10AgNS2
Peso molecular (g/mol) 256.13
Número MDL MFCD00004929
Clave InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
Nombre IUPAC plata; N,N-dietilcarbamoditioato
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Nombre de nota For analysis
Punto de fusión 172.0°C to 175.0°C
Color Verde a caqui
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCS2Ag
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 121
Información de solubilidad (0.5% in pyridine) clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Análisis
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyldithiocarbamic acid, silver salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.