Learn More
Dietilcianamida, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796053 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10796053 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10620395 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796053 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200220100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-83-4 | C5H10N2 | 98.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-83-4
Fórmula molecular C5H10N2
Peso molecular (g/mol) 98.15
Número MDL MFCD00001769
Clave InChI ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylcyanamide, cyanamide, diethyl, n-cyanodiethylamine, diethylkyanamid, usaf ek-6326, diethylkyanamid czech, cyanodiethylamine, diethylamino carbonitrile, diethyl-cyanamide, aminodiethylcarbonitrile
PubChem CID 12050
Nombre IUPAC dietilcianamida
SMILES CCN(CC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcyanamide
Color Blanco
Densidad 0.8460g/mL
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 69°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2NCN
Índice de refracción 1.4210 to 1.423
Cantidad 10 g
Beilstein 04, 121
Gravedad específica 0.846
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylcyanamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.