Learn More
Cloruro de dietilcarbamil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734221 500 mL Glass Bottle 500 ml
10040740 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10520401 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114205000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-10-8
Fórmula molecular C5H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 135.591
Número MDL MFCD00000636
Clave InChI OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
PubChem CID 6916
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dietilcarbamoil
SMILES CCN(CC)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamyl chloride
Punto de fusión -32.0°C
Nombre de nota 99%
Punto de ebullición 117.0°C to 123.0°C (132.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal (C2H5)2NCOCl
Índice de refracción 1.4505 to 1.4525
Beilstein 04, 120
Densidad 1.0700g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 80°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.59
Porcentaje de pureza 99%
Gravedad específica 1.07
Forma física Líquido