Learn More
Cloruro de dietilcarbamilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437667 100 g 100 g
11314499 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15701.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-10-8 | C5H10ClNO | 135.591 g/mol
It is used in the production of pharma ingredients. It is a reagent in the synthesis of S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, which is an oxygenated metabolite of Disulfiram (Antabuse) that is capable of in vitro inactivation of liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la producción de ingredientes farmacéuticos. Es un reactivo en la síntesis de sulfóxido de S-metil-N,N-dietiltiocarbamato, que es un metabolito oxigenado de Disulfiram (Antabuse) que es capaz de inactivación in vitro de la dialdehído deshidrogenasa mitocondrial hepática.
La solubilidad
Reacciona con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Mantener alejado de las fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-10-8
Fórmula molecular C5H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 135.591
Número MDL MFCD00000636
Clave InChI OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
PubChem CID 6916
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dietilcarbamoil
SMILES CCN(CC)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamyl chloride
Punto de fusión -32°C
Punto de ebullición 186°C
Fórmula lineal (CH3CH2)2NCOCl
Índice de refracción 1.451
Número UN UN3265
Beilstein 506687
Información de solubilidad Reacts with water.
Densidad 1.07
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.59
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylcarbamyl chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamoyl chloride