Learn More
Cloruro de dietilcarbamoilo, TRC
Código de producto. 30379289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379289 5 g
30372654 25 g
30374582 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4439155G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-10-8
Fórmula molecular C5H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 135.59
Sinónimo (Diethylamino)carbonyl Chloride, Diethylcarbamoyl Chloride, Diethylcarbamyl Chloride, N,N-Diethylcarbamoyl Chloride, N,N-Diethylchloroformamide, N-(Chlorocarbonyl)diethylamine, NSC 223067
Nombre IUPAC Cloruro de N,N-dietilcarbamoil
SMILES CCN(CC)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamoyl Chloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0451