Learn More
N-óxido de dietilcarbamazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylcarbamazine N-Oxide |
| CAS | 34812-73-2 |
| Fórmula molecular | C10 H21 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, 4-oxide, 1-Diethylcarbamyl-4-methylpiperazine 4-oxide, Diethylcarbamazine N-oxide, Diethylcarbamazine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21N3O2/c1-4-11(5-2)10(14)12-6-8-13(3,15)9-7-12/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)N1CC[N+](C)([O-])CC1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 215.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1634 |