Learn More
Citrato de dietilcarbamazina, TRC
Código de producto. 30384482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384482 100 g
30370644 500 mg
30380256 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443900100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1642-54-2
Fórmula molecular C10 H21 N3 O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 391.42
Sinónimo 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1) (8CI), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-metilpiperazina-1-carboxamida; 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamazine Citrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1955
Porcentaje de pureza >95%