Learn More
Citrato de dietilcarbamazina, Mikromol™
Descripción
Citrato de dietilcarbamazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylcarbamazine Citrate |
| CAS | 1642-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Diethylcarbamazine Citrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H21 N3 O . C6 H8 O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513, SKF-18673-G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-4-metilpiperazina-1-carboxamida; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico |
| Mostrar más |