Learn More
Diethylcarbamazine citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16465936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465936 100 mg 100 miligramos
16421646 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16465936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12642
MedChemExpress Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria; is highly specific for several parasites and does not contain any toxic metallic elements.
Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamazine citrate
Forma física Solid
CAS 1642-54-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H29N3O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (99.64 mM)
SMILES O=C(N1CCN(C)CC1)N(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 391.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.42
Porcentaje de pureza 99.0%