Learn More
Citrato de dietilcarbamazina, LoGiCal
Código de producto. 30463191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463191 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463191 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1640.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamazine Citrate
CAS 1642-54-2
Nombres de analitos o componentes Diethylcarbamazine Citrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H21 N3 O . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, citrate (1:1), 1-Diethylcarbamoyl-4-methylpiperazine dihydrogen citrate, 1-Methyl-4-diethylcarbamoylpiperazine citrate, Banocide, Caricide, Caritrol, Dec, Dicarocide, Diethylcarbamazine Acid Citrate, Diethylcarbamazine citrate, Dirocide, Ditrazin citrate, Ditrazine, Ethodryl citrate, Ethylaminoazine citrate, Filaribits, Filazine, Franocide, Franozan, Hetrazan, Longicid, Loxuran, N,N-Diethyl-4-methyl-1-piperazinecarboxamide dihydrogen citrate, NSC 80513, SKF-18673-G
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-metilpiperazina-1-carboxamida; ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 391.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.1955 g/mol