Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dietilcarbamazina
Código de producto. 16514424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514424 25 g 25 g
16504424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16514424 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 464510250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 90-89-1 | C10H21N3O | 199.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-89-1
Fórmula molecular C10H21N3O
Peso molecular (g/mol) 199.30
Clave InChI RCKMWOKWVGPNJF-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC N,N-dietil-4-metilpiperazina-1-carboxamida
SMILES CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethylcarbamazine
Punto de fusión 49.0°C to 51.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.29
compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylcarbamazine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamazine