Learn More
Dietilbenceno, mezcla de isómeros o-, m- y p-, sum. mín. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674762 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674762 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10649833 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10437680 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10674762 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114160025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25340-17-4 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25340-17-4
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00792900
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylbenzene
Punto de fusión -73.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8690g/mL
Punto de ebullición 180.0°C to 182.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4940 to 1.4960
Cantidad 2.5 L
Beilstein 05,IV,1067
Gravedad específica 0.869
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether and carbon, tetrachloride
Viscosidad 0.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido