Learn More
Dietilbenceno, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493187 2500 mL 2500 ml
15403197 100 mL 100 ml
15413197 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 15493187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19548.0F
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25340-17-4 | C10H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25340-17-4
Fórmula molecular C10H14
Número MDL MFCD00792900
Sinónimo Dowex J
Spécification
Nombre del producto químico o material Diethylbenzene
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.87
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2049
Beilstein 1903396
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.