Learn More
Dietilbenceno, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403197 100 mL 100 ml
15413197 500 mL 500 ml
15493187 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19548.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 25340-17-4 | C10H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25340-17-4
Fórmula molecular C10H14
Número MDL MFCD00792900
Sinónimo Dowex J
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylbenzene
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.87
Punto de ebullición 182°C to 184°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 100 mL
Número UN UN2049
Beilstein 1903396
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylbenzene, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylbenzenes