Learn More
Salicilato de dietilamonio, LoGiCal
Código de producto. 30458360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458360 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458360 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3461.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylammonium Salicylate
CAS 4419-92-5
Nombres de analitos o componentes Diethylammonium Salicylate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C7 H6 O3 . C4 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 2-hydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Salicylic acid, Et2NH salt (6CI), Salicylic acid, compd. with Et2NH (7CI), Salicylic acid, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, compd. with salicylic acid (1:1) (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2-hydroxybenzoate (9CI), Artrogota, Damsal, Diethylamine salicylate, Diethylammonium salicylate, Salicylate diethylamine, Salicylic acid diethylamine salt
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3.C4H11N/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;1-3-5-4-2/h1-4,8H,(H,9,10);5H,3-4H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCNCC.OC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC N-etiletanamina; ácido 2-hidroxibenzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 211.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1208 g/mol