Learn More
N,N-dietilditiocarbamato de dietilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethylammonium N,N-Diethyldithiocarbamate |
| CAS | 1518-58-7 |
| Fórmula molecular | C9H22N2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diethylamine Diethyldithiocarbamate, N-Ethylethanamine Diethylcarbamodithioate, Contramine, N,N-Diethyldithiocarbamic Acid Diethylamine Salt, NSC 6248, DCC, |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NS2.C4H11N/c1-3-6(4-2)5(7)8;1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCNCC.CCN(CC)C(=S)S |
| Peso molecular (g/mol) | 222.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1224 |