Learn More
Fosfato de dihidrógeno dietilamonio, TRC
Código de producto. 30373289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373289 5 g
30388193 25 g
30376820 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4437555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68109-72-8
Fórmula molecular C4 H11 N . H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 171.13
Sinónimo N-Ethylethanamine Phosphate
Nombre IUPAC N-etiletanamina; Ácido fosfórico
SMILES CCNCC.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylammonium Dihydrogen Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N.H3O4P/c1-3-5-4-2;1-5(2,3)4/h5H,3-4H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.066
Porcentaje de pureza >95%