Learn More
Dietilamonio dietilditiocarbamato, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10080100 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g, tarro para polvos de plástico
Código de producto.
10080100 100g, tarro para polvos de plástico
1 options
Código de producto. 10080100 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/2250/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 81°C
CAS 1518-58-7
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C9H22N2S2
Número MDL 13146
Clave InChI NBGTWXBPCIHUQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNCC.CCN(CC)C(S)=S
Nombre IUPAC dietil[sulfanil(carbonotioil)]amina; dietilamina
Peso molecular (g/mol) 222.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.42g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyldithiocarbamic acid, diethylammonium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.