Learn More
Dietilamonio dietiltiocarbamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethylammonium diethyldithiocarbamate is used in the synthesis of Dithiocarbamate. It serve as hosts for the specific binding of various metal cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El dietilamonio dietilditiocarbamato se utiliza en la síntesis de ditiocarbamato. Sirve como anfitriones para la unión específica de varios cationes metálicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethylammonium diethyldithiocarbamate |
| Punto de fusión | 81°C to 84°C |
| Fórmula lineal | (CH3CH2)2NH2+ (CH3CH2)2NCS2- |
| Cantidad | 100 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in Chloroform,Methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.42 |
| Porcentaje de pureza | 98% |