Learn More
Dietilamonio dietiltiocarbamato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448683 5 g 5 g
11458683 25 g 25 g
11468683 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448683 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10458.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1518-58-7 | C9H22N2S2
Diethylammonium diethyldithiocarbamate is used in the synthesis of Dithiocarbamate. It serve as hosts for the specific binding of various metal cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilamonio dietilditiocarbamato se utiliza en la síntesis de ditiocarbamato. Sirve como anfitriones para la unión específica de varios cationes metálicos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1518-58-7
Fórmula molecular C9H22N2S2
Número MDL MFCD00013146
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylammonium diethyldithiocarbamate
Punto de fusión 81°C to 84°C
Fórmula lineal (CH3CH2)2NH2+ (CH3CH2)2NCS2-
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.42
Porcentaje de pureza 98%