Learn More
Trifluoruro de dietilaminosulfuro, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481890
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481890 5 g 5 g
11491890 25 g 25 g
11401900 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481890 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11992.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.10€
    79.65€ / 5 g
    Ahorro 8.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161.186 g/mol
Diethylaminosulfur trifluoride (DAST) is used as a precursor to prepare 2,6-dimethoxybenzoyl fluoride and 2-thiazolines. It is a useful fluorinating agent used for a variety of compounds including alcohols, thioethers, alkenols and cyanohydrins. It also serves as a catalyst for Friedel-Crafts allylation reaction using tertiary cyclopropyl silyl ethers and in the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes. It plays an important role for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluoruro de dietilaminoazufre (DAST) se usa como precursor para preparar fluoruro de 2,6-dimetoxibenzoilo y 2-tiazolinas. Es un agente de fluoración útil utilizado para una variedad de compuestos que incluyen alcoholes, tioéteres, alquenoles y cianohidrinas. También sirve como catalizador para la reacción de alilación de Friedel-Crafts mediante éteres silílicos ciclopropílicos terciarios y en el reordenamiento de alcoholes homoalílicos a aldehídos no saturados. Desempeña un papel importante en la gem-difluoración de los ácidos ceto-pipecolínicos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, benceno y acetonitrilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Reacciona con agua y etanol. Incompatible con agua, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38078-09-0
Fórmula molecular C4H10F3NS
Peso molecular (g/mol) 161.186
Número MDL MFCD00000363
Clave InChI CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
Nombre IUPAC N-etil-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanil)etanamina
SMILES CCN(CC)S(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylaminosulfur trifluoride
Densidad 1.23
Punto de ebullición 30°C to 32°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 23°C (73°F)
Fórmula lineal (CH3CH2)2NSF3
Índice de refracción 1.4115
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1849066
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,benzene and acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.19
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylaminosulfur trifluoride